Learn More
Syngene™ LED-Modul für Syngene GBox Chemi System
Syngene™ LED-Modul für Syngene GBox Chemi System für Fluoreszenz-Western-Blots
354.00 € - 1335.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Wellenlängen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Wellenlängen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15829962
|
Syngene™
LED-GREEN X 2 |
Grün | 520 nm | LED-Modul |
354.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15869962
|
Syngene™
LED-RED-M X 2 |
Rot | 635 nm | LED-Modul, Multiplex |
1305.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15839962
|
Syngene™
LED-GREEN-M X 2 |
Grün | 520 nm | LED-Modul, Multiplex |
1305.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15859962
|
Syngene™
LED-RED X 2 |
Rot | 635 nm | LED-Modul |
354.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15849962
|
Syngene™
LED-IR740-M X 2 |
Infrarot | 740 nm | LED-Modul, Multiplex |
1335.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15809962
|
Syngene™
LED-BLUE X 2 |
Blau | 465 nm | LED-Modul |
354.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15819962
|
Syngene™
LED-BLUE-M X 2 |
Blau | 465 nm | LED-Modul, Multiplex |
1305.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Spezifikation
GBox Chemi Systeme | |
2 |