Learn More
LEDGIN6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16470377 50 mg 50 Milligramm
16446737 5 mg -
16414028 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16470377 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10522
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress LEDGIN6 (CX05168) is a quinoline-based protein-protein interaction inhibitor of LEDGF/p75 and HIV integrase.
LEDGIN6 (CX05168) is a quinoline-based protein-protein interaction inhibitor of LEDGF/p75 and HIV integrase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LEDGIN6
CAS 957890-42-5
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20ClNO2
Menge 50 mg
Synonym CX05168 CX04328
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.61 mM)
SMILES ClC1=CC=C(N=C(C)C(C(CCC)C(O)=O)=C2C3=CC=CC=C3)C2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 353.84
Formelmasse 353.84
Reinheit (%) 98.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus