Learn More
MP Biomedicals™ Leibovitz L-15 Medium
Artikelnummer. 11440375 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11440375 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11440375 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091251054
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für das Wachstum von Geweben im freien Gasaustausch mit der Atmosphäre verwendet.
In diesem Medium wird Dextrose durch Galactose ersetzt. Darüber hinaus wird die Pufferwirkung durch die freien Basen der Aminosäuren anstelle von Natriumbicarbonat erzielt. Daher wird dieses Medium für das Wachstum von Geweben im freien Gasaustausch mit der Atmosphäre verwendet.
Spezifikation
Form Flüssig
Sterilität Steril
Sterilization Method Steril gefiltert
Ohne Additive Kein Glutamin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 500 ml
Inhalt und Lagerung Bei 0 speichern° bis 5 °C
Beschreibung Leibovitz L-15 Medium