Learn More
Lemildipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16450308
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16450308 5 mg 5 Milligramm
16407848 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16450308 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19663
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lemildipine is a new dihydropyridine calcium entry blocker.
Lemildipine is a new dihydropyridine calcium entry blocker.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lemildipine
CAS 94739-29-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H22Cl2N2O6
Menge 5 mg
Synonym NB-818 NPK-1886
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (218.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(COC(N)=O)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 457.3
Formelmasse 457.3
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation