Learn More
LENG1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA560412
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15788241
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PDEKIKSRLD PLREMQKHLG KKRQHGGDEG SRSRKEKEGS EKQRPKEPPS LDQLRAERLR REAA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 66%, Rat - 69%.
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
LENG1
Polyclonal
Unconjugated
LENG1
1500001K17Rik; Leng1; leukocyte receptor cluster (LRC) member 1; leukocyte receptor cluster member 1; Leukocyte receptor cluster member 1 homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79165
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96BZ8
LENG1
Recombinant protein corresponding to Human LENG1