Learn More
Leptomycin B, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429737
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 μg
Packungsgröße:
5 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16429737 5 μg 5 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16429737 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16909
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress Leptomycin B (CI 940; LMB) is a potent inhibitor of the nuclear export of proteins. Leptomycin B inactivates CRM1/exportin 1 by covalent modification at a cysteine residue. Leptomycin B is a potent antifungal antibiotic blocking the eukaryotic cell cycle.
Leptomycin B (CI 940
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Leptomycin B
Physikalische Form Solid
CAS 87081-35-4
Farbe White
Menge 5 μg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H48O6
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym CI 940 LMB
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (184.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(O)/C=C(C)/C[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C([C@H](C)/C=C(C)/C=C/C[C@@H](C)/C=C(CC)\C=C\[C@H]1[C@@H](C)C=CC(O1)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 540.73
Formelmasse 540.73
Reinheit (%) 98.98%
Güte Research