missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lercanidipine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474417
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16474417 50 mg -
16488386 100 mg -
16428558 10 mg 10 Milligramm
16401436 200 mg -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16474417

Marke: Medchem Express HYB0612A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Lercanidipine hydrochloride is a lipophilic third-generation dihydropyridine-calcium channel blocker (DHP-CCB). Lercanidipine hydrochloride has long lasting antihypertensive action and reno-protective effect.

Lercanidipine hydrochloride is a lipophilic third-generation dihydropyridine-calcium channel blocker (DHP-CCB). Lercanidipine hydrochloride has long lasting antihypertensive action and reno-protective effect.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lercanidipine hydrochloride
CAS 132866-11-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C36H42ClN3O6
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (77.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OC(C)(C)CN(CCC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 648.19
Formelmasse 648.19
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.