Learn More
Lercanidipine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16488386 100 mg -
16474417 50 mg -
16428558 10 mg 10 Milligramm
16401436 200 mg -
4 options
Artikelnummer. 16488386
Marke: Medchem Express HYB0612A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lercanidipine hydrochloride is a lipophilic third-generation dihydropyridine-calcium channel blocker (DHP-CCB). Lercanidipine hydrochloride has long lasting antihypertensive action and reno-protective effect.
Lercanidipine hydrochloride is a lipophilic third-generation dihydropyridine-calcium channel blocker (DHP-CCB). Lercanidipine hydrochloride has long lasting antihypertensive action and reno-protective effect.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lercanidipine hydrochloride
CAS 132866-11-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C36H42ClN3O6
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (77.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OC(C)(C)CN(CCC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 648.19
Formelmasse 648.19
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation