Learn More
Lesinurad, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16446696 100 mg 100 Milligramm
16426408 10 mg 10 Milligramm
16418997 5 mg -
16402517 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16446696 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15258
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lesinurad is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.
Lesinurad is a URAT1 and OAT inhibitor, is determined to be a substrate for the kidney transporters OAT1 and OAT3 with Km values of 0.85 and 2 μM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lesinurad
Physikalische Form Solid
CAS 878672-00-5
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H14BrN3O2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym RDEA594
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (247.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=NN=C(SCC(O)=O)N1C2=C3C(C=CC=C3)=C(C4CC4)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 404.28
Formelmasse 404.28
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research