Learn More
MedChemExpress [Leu5]-Enkephalin
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 99.49% |
| CAS | 58822-25-6 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekulargewicht | 555.62 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Menge | 25 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : ≥ 150 mg/mL (269.97 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (179.98 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Leu-enkephalin∣ Leucine enkephalin∣ Leucyl-enkephalin |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.