Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Leu8]-Renin-Substrat-Tetradecapeptid, Ratte
Artikelnummer. 15427379
Ansicht ändern
Click to view available options
Substratmenge:
1mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Substratmenge Packungsgröße
15427379 5 mg 5 Milligramm
15437379 1mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427379 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66131.#0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß bis cremefarben
Form Fest
Molekulargewicht 1789,06
Lagerungsbedingungen -30 bis -10 °C
Substratmenge 5 mg
Nur für Forschungszwecke