Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Leu8]-Renin-Substrat-Tetradecapeptid, Ratte
Click to view available options
Substratmenge:
1mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß bis cremefarben |
| Form | Fest |
| Molekulargewicht | 1789.06 |
| Lagerungsbedingungen | -30 bis -10 °C |
| Substratmenge | 1mg |
Nur für Forschungszwecke