Learn More
Greiner Bio-One Leucosep™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen mit rundem Boden
Zur effizienten Trennung von Lymphozyten und mononuklearen Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark.
Marke: Greiner Bio-One 163290
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.71100kg
Beschreibung
- Anreicherung direkt aus Vollblut
- Vereinfachtes Befüllen durch poröse Barriere
- Schnelle Trennung in 15 Minuten bei Raumtemperatur
- Entfernung von Erythrozyten und Granulozyten
- Keine erneute Kontamination mit Erythrozyten
- Serviceplan
Nr.
Spezifikation
12 ml | |
Trennung von Lymphozyten und mononukleären Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark | |
Steril | |
Ungefülltes Zentrifugenröhrchen |
Polypropylen | |
Poröse Barriere | |
Rund |