Learn More
Greiner Bio-One Leucosep™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen mit rundem Boden
Zur effizienten Trennung von Lymphozyten und mononuklearen Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark.
Marke:  Greiner Bio-One 227288
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17245314
  • 508.80 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anreicherung direkt aus Vollblut
  • Vereinfachte Befüllung durch poröse Barriere
  • Schnelle Trennung in 15 Minuten bei Raumtemperatur
  • Entfernung von Erythrozyten und Granulozyten
  • Keine Rekontamination mit Erythrozyten
  • Serviceplan
    Nein
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Trennung von Lymphozyten und mononukleären Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Zentrifugenröhrchen
Polypropylen
Poröse Barriere
Rund