Learn More
Abcam Leukozytentransmigrationstest
Artikelnummer. 32113709 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
24 Tests
Packungsgröße:
24 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32113709 24 Tests 24 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32113709 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab32558724Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Assay Leukocyte Transmigration Assay in mit Leukocyte Transmigration Assay AB325587. Verwendung mit Mikroplattenleser, Fluoreszenzmikroskop.
Assay Leukocyte Transmigration Assay in mit Leukocyte Transmigration Assay AB325587. Verwendung mit Mikroplattenleser, Fluoreszenzmikroskop.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 24 Tests
Kennzeichnung RUO