Learn More
Thermo Scientific Chemicals Levamisol Hydrochlorid, ≥ 99 %
Catalog Number p-3736783
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
16595-80-5
C11H12N2S·ClH
240.76
MFCD00012675
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
27944
CHEBI:6433
(6S)-6-Phenyl-2,3,5,6-Tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]Thiazol;Hydrochlorid
C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
16595-80-5
C11H12N2S·ClH
240.76
MFCD00012675
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
27944
CHEBI:6433
(6S)-6-Phenyl-2,3,5,6-Tetrahydroimidazo[2,1-b][1,3]Thiazol;Hydrochlorid
C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Levamisole hydrochloride
Schmelzpunkt 226°C to 231°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Merck Index 15, 5511
Spezifischer Drehzustand − 127.50 (20.00°C c=5,H2O)
Spezifische Drehung -127.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol and propylene glycol,sparingly soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform,hexane and acetone
Formelmasse 240.76
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver