Learn More
Levofloxacin, MedChemExpress
Beschreibung
Levofloxacin ((-)-Ofloxacin) is an orally active antibiotic and is active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. Levofloxacin inhibits the DNA gyrase and topoisomerase IV. Levofloxacin can be used for chronic periodontitis, airway inflammation and BK Viremia research. Levofloxacin shows anti-orthopoxvirus activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Levofloxacin |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 100986-85-4 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H20FN3O4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | (-)-Ofloxacin |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 50 mg/mL (138.36 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 10 mg/mL (27.67 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |