missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LH846, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
LH846 is a selective inhibitor of CKIδ, with an IC50 of 290 nM, and less potently inhibits CKIα and CKIε, with IC50s of 2.5 μM and 1.3 μM, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | LH846 |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 639052-78-1 |
| Farbe | Pale Purple |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H13ClN2OS |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 45 mg/mL (142.04 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=NC2=CC(Cl)=C(C)C=C2S1)CC3=CC=CC=C3 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur