Learn More
LH846, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459307
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16459307
Marke: Medchem Express HY15704
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress LH846 is a selective inhibitor of CKIδ, with an IC50 of 290 nM, and less potently inhibits CKIα and CKIε, with IC50s of 2.5 μM and 1.3 μM, respectively.
LH846 is a selective inhibitor of CKIδ, with an IC50 of 290 nM, and less potently inhibits CKIα and CKIε, with IC50s of 2.5 μM and 1.3 μM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LH846
Physikalische Form Powder
CAS 639052-78-1
Farbe Pale Purple
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H13ClN2OS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 45 mg/mL (142.04 mM)
SMILES O=C(NC1=NC2=CC(Cl)=C(C)C=C2S1)CC3=CC=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 316.81
Formelmasse 316.81
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.