Learn More
Gibco™ LHC Basal Medium (1X)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11524556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.000 ml
500 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11524556 500 mL -
11534556 1.000 ml 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11524556 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 12677019
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
LHC Basalmedium (1x)
LHC-serumfreie Medien sind die am häufigsten verwendeten Produkte für die Kultur von bronchialen Epithelzellen. Für maximale Flexibilität und Komfort bieten wir diese Produkte mit oder ohne Supplementierung an.
LHC Basalmedium (1x), flüssig
Anwendungen:
Formuliert für das Wachstum von bronchialen Epithelzellen mit weiteren Supplementen.
Empfohlene Lagerungsbedingungen:
2 °C bis 8 °C.
Haltbarkeitsdauer:
12 Monate
Anwendungsbereich(e)
Nur für Forschungszwecke
LHC-8 Medium und LHC-9 Medium
Anwendungen:
Speziell entwickelt für das Wachstum von bronchialen Epithelzellen wie IB3-1, S9 und C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normale humane bronchiale Epithelzellen) und BBE (bronchiale Rinder-Epithelzellen) für die Erforschung von Asthma, Allergien, Lungenkrebs, zystischer Fibrose, Lungen- und Ösophaguskarzinomen ohne weitere Zusätze.
Leistungs- und Qualitätstests:
Leistungsfähigkeit wurde in einem Wachstumsassay mit BEAS-2B-Zellen getestet.
Empfohlene Lagerungsbedingungen:
-5 °C bis -20 °C.
Anwendungsbereich(e)
Nur für Forschungszwecke
Referenz(en):
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hei T.K., et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F., and LaVeck, M.A. (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie B3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normale humane bronchiale Epithelzellen), BBE (bronchiale Rinder-Epithelzellen)
Zelltyp Epithelzellen (bronchial)
Klassifikation serumfrei
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp LHC Basalmedium
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies Rind/bovin, human
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Säugetierzellkultur