Learn More
Gibco™ LHC Basal Medium (1X)
Beschreibung
LHC-serumfreie Medien sind die am häufigsten verwendeten Produkte für die Kultur von bronchialen Epithelzellen. Für maximale Flexibilität und Komfort bieten wir diese Produkte mit oder ohne Supplementierung an.
LHC Basalmedium (1x), flüssig
Anwendungen:
Formuliert für das Wachstum von bronchialen Epithelzellen mit weiteren Supplementen.
Empfohlene Lagerungsbedingungen:
2 °C bis 8 °C.
Haltbarkeitsdauer:
12 Monate
Anwendungsbereich(e)
Nur für Forschungszwecke
LHC-8 Medium und LHC-9 Medium
Anwendungen:
Speziell entwickelt für das Wachstum von bronchialen Epithelzellen wie IB3-1, S9 und C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normale humane bronchiale Epithelzellen) und BBE (bronchiale Rinder-Epithelzellen) für die Erforschung von Asthma, Allergien, Lungenkrebs, zystischer Fibrose, Lungen- und Ösophaguskarzinomen ohne weitere Zusätze.
Leistungs- und Qualitätstests:
Leistungsfähigkeit wurde in einem Wachstumsassay mit BEAS-2B-Zellen getestet.
Empfohlene Lagerungsbedingungen:
-5 °C bis -20 °C.
Anwendungsbereich(e)
Nur für Forschungszwecke
Referenz(en):
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hei T.K., et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F., and LaVeck, M.A. (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
LHC Basalmedium (1x), flüssig
Anwendungen:
Formuliert für das Wachstum von bronchialen Epithelzellen mit weiteren Supplementen.
Empfohlene Lagerungsbedingungen:
2 °C bis 8 °C.
Haltbarkeitsdauer:
12 Monate
Anwendungsbereich(e)
Nur für Forschungszwecke
LHC-8 Medium und LHC-9 Medium
Anwendungen:
Speziell entwickelt für das Wachstum von bronchialen Epithelzellen wie IB3-1, S9 und C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normale humane bronchiale Epithelzellen) und BBE (bronchiale Rinder-Epithelzellen) für die Erforschung von Asthma, Allergien, Lungenkrebs, zystischer Fibrose, Lungen- und Ösophaguskarzinomen ohne weitere Zusätze.
Leistungs- und Qualitätstests:
Leistungsfähigkeit wurde in einem Wachstumsassay mit BEAS-2B-Zellen getestet.
Empfohlene Lagerungsbedingungen:
-5 °C bis -20 °C.
Anwendungsbereich(e)
Nur für Forschungszwecke
Referenz(en):
Pawliczak R., et. al. (2001) J Biol Chem 276, 44613. Zhao Y.L., et. al. (2000) Carcinogenesis 21, 2005. Liu X., et. al. (1998) Am J Physiol 274, L58. Hei T.K., et. al. (1997) Environ Health Perspect 105, 1085. Lechner J.F., and LaVeck, M.A. (1985) J Tissue Cult Methods 9, 43.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | Bronchiale Epithelzellen, IB3-1, S9, C38, BEAS-2B, BZR, BBM, Het-1A, NHBE (normale humane bronchiale Epithelzellen), BBE (bronchiale Rinder-Epithelzellen) |
| Zelltyp | Epithelzellen (bronchial) |
| Klassifikation | Serum-frei |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | LHC Basalmedium |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat |
| Menge | 1.000 ml |