missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lhx4 Antibody (OTI6H3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44980-30ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lhx4 Monoclonal antibody specifically detects Lhx4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Lhx4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 89884 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI6H3 | |
| Western Blot 1:500-2000 | |
| CPHD4, FLJ22769, Gsh4, LIM homeobox 4, LIM homeobox protein 4, LIM/homeobox protein Lhx4 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-260 of human LHX4 (NP_203129) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur