Learn More
Elektrolytlösung aus LiCl gesättigt in Ethanol, SI Analytics™
Artikelnummer. 10171931 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 10171931
Marke: SI Analytics 285138308
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
SI Analytics™ LiCl gesättigt in Ethanol Elektrolytlösung dient zur Anwendung und Vorbereitung von Elektrolytlösungen.
  • Einstufung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 : GHS02 Flamme
  • Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
  • Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten
  • Informationen zum Brand- und Explosionsschutz: Von Zündquellen und heißen Oberflächen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Schuhe mit leitfähigen Sohlen tragen. Dämpfe können sich mit Luft zu einem explosiven Gemisch verbinden. In leeren Behältern können sich entzündliche Gas-Luft-Gemische bilden.
  • Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS CAS: 64-17-5, CAS: 7447-41-8
Schmelzpunkt −115 °C
Siedepunkt 425 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.8 g/cm3
Konzentration 0.1 M
pH 7
Menge 250 ml
Lösungstyp Elektrolytlösung
Geruch Alkoholähnlich
Verpackung DURAN™ Flasche
Dampfdruck 59 hPa
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol mit Lithiumchlorid gesättigt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, lithium chloride