Learn More
Buerkle™ Deckel, PE, Tonne rund, 75 l und 110 l
Der Deckel, PE, Tonne rund, 75 l und 110 l ist das perfekt Zubehö für Buerkle™ Tonnen, rund.
Marke: Buerkle™ 3482-0401
17.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
Der Deckel, PE, Tonne rund, 40 l und 50 l ist das perfekt Zubehö für Buerkle™ Tonnen, rund.
Spezifikation
Deckel | |
370 mm | |
Je 1 |
Polyethylen | |
Für runde Becher |