Learn More
MedChemExpress LIF Protein, Human
Artikelnummer. 16429738
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16429738 10 μg 10 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 16429738
Marke: MedChemExpress HYP7049
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress LIF Protein, Human is a lymphoid factor involved in various neural and inflammatory processes such as the acute-phase reaction, tissue damage, and infection.
Specifications
Inhalt und Lagerung Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Menge 10 μg
Versandbedingung Room temperature
Molekulargewicht Approximately 19.7 kDa
Synonym rHuLIF∣ Differentiation-stimulating Factor∣ D factor∣ MLPLI