Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Adaptor Base
Adapterbasis für E-Gel Imager
Marke: Invitrogen™ 4466604
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beinhaltet: 1 x E-Gel™ Imager Adaptor Base
Beschreibung
Die E-Gel Imager Adapterbasis ist eine von drei austauschbaren Sockeln, die zusammen mit der E-Gel Imager Kamerahaube das E-Gel Bildgebungssystem bilden. Die E-Gel Imager Adapterbasis versorgt entweder das E-Gel iBase™ Energiesystem, das mit dem E-Gel Safe Imager™ verbunden ist, oder das E-Gel Go! Basis, um E-Gel-Kassetten direkt im Bildgebungssystem laufen zu lassen.
- Kompatibel mit E-Gel Geräten
- Schlankes, kompaktes Design
- Wählen Sie die beste Konfiguration für jede Färbung mit austauschbaren Sockeln aus
- Die E-Gel Imager Adapterbasis ist eine der innovativsten Komponenten des neuen E-Gel Bildgebungssystems
- Speziell entwickelt, um entweder die E-Gel iBase/E-Gel Safe Imager Basiskombinationen oder das neue E-Gel Go mit Strom zu versorgen.
- Das E-Gel™ Bildgebungssystem ermöglicht das vollständige Ausschließen von Außenlicht während eine Gel-Kassette läuft
- Die E-Gel Imager Adapterbasis ist das erste Arbeitsgerät, mit dem Sie während der Probendurchläufe Bilder von E-Gel-Kassetten in Echtzeit erfassen können
- Die E-Gel Imager Blaulicht-Basis wurde als Teil des kompakten E-Gel Bildgebungssystems entwickelt
- Das konturierte Design ist elegant und modern, um sich auf jedem Labortisch zu behaupten, ohne selbst den geringsten Platz zu überladen
- Als Teil des E-Gel Bildgebungssystems ist die Blaulicht-Basis klein und leicht genug, um sie bei Bedarf im Labor bewegen zu können, aber attraktiv genug, um sie in Sichtweite aufbewahren zu können
- Drei austauschbare Sockel bieten ausgezeichnete Flexibilität für die Verwendung mehrerer Gel-Färbungen
- Die UV-Licht-Basis eignet sich am besten für Ethidiumbromid und die Blaulicht-Basis kann für viele SYBR™ Farbstoffe wie SYBR Safe verwendet werden
- Entwickelt, um entweder das E-Gel iBase Energiesystem, das mit dem E-Gel Safe Imager Echtzeit-Transilluminator gekoppelt ist, oder die E-Gel Go Basis mit dem integrierten blauen Transilluminator, mit Strom zu versorgen, sodass E-Gel Kassetten direkt im E-Gel Imager betrieben werden können
- Ermöglicht die Echtzeit-Bilderfassung während Proben auf dem Gel laufen
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
1 x E-Gel™ Imager Adapter-Basis. Bei Raumtemperatur lagern. |
|
E-Gel™ | |
E-Gel™ iBase™, E-Gel™ Go! Base | |
E-Gel™ Imager |
E-Gel™ Imager | |
Adapterbasis für Imager | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.