Learn More
Beinhaltet: Kamerahaube - 1 Stück: Stromversorgungskabel für Kamerahaube (7,5 V) - 1 Stück, USB 2.0-Kabel für Kamerahaube - 1 Stück, E-Gel™ Imager Light Diffusor - 1 Stück, E-Gel™ Imager Universal Filter - 1 Stück, GelCapture Bildgebungs-Software, GelQuant Express Quantifizierungs-Software - 2 CDs, GelQuant Express Software-Aktivierungs-Dongle - 1 Stück, Produkt-Schnellreferenzkarte - 1 Stück
Beschreibung
Das E-Gel Camera Hood Kit bildet in Kombination mit einer Basis das E-Gel Bildgebungssystem. Jedes E-Gel Camera Hood Kit enthält eine kompakte Digitalkamera, die in einer schlanken Haube montiert ist, einen Universalfilter, Strom- und USB-Kabel sowie zwei leistungsstarke Softwareanwendungen. Es stehen drei Sockel zum Kauf zur Verfügung, die mit dem E-Gel Camera Hood Kit kompatibel sind: Eine UV-Lichtbasis, eine blaue Lichtbasis und eine E-Gel Adapterbasis.
- Mit der integrierten Digitalkamera für wissenschaftliche Zwecke können Sie scharfe, detailreiche Bilder aufnehmen
- Erfassen Sie Gel-Bilder in Echtzeit, sogar während eines Laufs
- Analysieren Sie Ihre Gel-Bilder mit der leistungsstarken Gel Quant Express Software
- Echtzeit-Bilderfassung zum ersten Mal
- Das E-Gel Bildgebungssystem wurde entwickelt, um die Echtzeit-Bildgebung von E-Gel Kassetten während eines Elektrophoreselaufs zu ermöglichen
- Alle drei Konfigurationen des E-Gel Bildgebungssystem ermöglichen die Stromversorgung und den Betrieb des E-Gel iBase Energiesystems innerhalb der Kamerahaube, ohne dass Kabel durch eine Tür oder unter der Haube verlegt werden müssen
- Durch die Verwendung des E-Gel Camera Hood Kits mit der Adapterbasis können Sie auch E-Gel Go! Kassetten mit dem Go! verwenden Base
- In beiden Fällen können Sie Bilder Ihrer Agarose-Gelelektrophorese in Echtzeit aufnehmen, wie Sie es noch nie zuvor erlebt haben
- Erstklassige Software für die Bilderfassung und -analyse
- Das E-Gel Camera Hood Kit enthält zwei leistungsstarke Softwaretools: GelCapture und Gel Quant Express Software
- Mit der Software GelCapture können Sie die Empfindlichkeit und Belichtungseinstellungen anpassen, um das perfekte Gel-Bild zu erfassen
- Wenn Sie dieses perfekte Bild haben, können grundlegende Manipulationen wie Inversion oder Pixelfärbung durchgeführt werden
- Die Gel Quant Express Software ermöglicht die Quantifizierung und Analyse mittels 1D-Gel-Analyse oder im Express-Modus
- GelCapture kann auf jedem PC heruntergeladen und verwendet werden, während Gel Quant Express einen USB-Dongle für den Betrieb benötigt
- Zusätzliche USB-Dongles können erworben werden, um Gel Quant Express auf mehr als einem PC gleichzeitig zu verwenden
- Gel-Kompatibilität: Agarose-Gele, E-Gel™, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96
- Gelgröße: E-Gel™ (8 x 10 cm), E-Gel™ 48 (13,5 x 10,8 cm), E-Gel™ 96 (13,5 x 10,8 cm)
- Trennungsmodus: Molekulargewicht
- Prozessor: Intel™ Core™2 Duo 1,8 GHz
- Arbeitsspeicher: 1 GB RAM
- Betriebssystem: Für Windows™ XP Professional SP3 (English Version) oder Windows™ 7 Professional (English Version) — müssen Administratorrechte für die Installation vorliegen
- Monitor: Minimale Auflösung: 1024 x 786
- USB: USB 2.0-Port für Software-Dongle
- Dies sind die Mindestsystemspezifikationen, die für die Verwendung der Hardware und Software getestet wurden
- Drei austauschbare Sockel, die separat für die Verwendung mit dem E-Gel Camera Hood Kit erworben werden können, bieten ausgezeichnete Flexibilität für die Verwendung mehrerer Gel-Färbungen
- Die UV-Lichtbasis eignet sich am besten für Ethidiumbromid; die Blaulicht-Basis kann für viele SYBR™ Farbstoffe wie SYBR Safe verwendet werden
- Die E-Gel Adapterbasis wurde entwickelt, um entweder das E-Gel iBase™ Energiesystem in Verbindung mit dem E-Gel Safe Imager Kit oder das E-Gel Go! mit Strom zu versorgen Basis mit integriertem Blaulicht-Transilluminator, mit dem E-Gel Kassetten im E-Gel Imager betrieben werden können
- Diese Funktion ermöglicht die Aufnahme von Bildern in Echtzeit, während Proben auf dem Gel laufen
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
Kamerahaube – 1 Einheit Stromversorgungskabel für Kamerahaube (7,5 V) – 1 Einheit USB 2.0-Kabel für Kamerahaube – 1 Einheit E-Gel™ Imager Lichtdiffusor – 1 Einheit E-Gel™ Imager Universalfilter – 1 Einheit GelCapture Imaging Software, GelQuant Express Quantifizierungs-Software – 2 Disks GelQuant Express Software-Aktivierungsdongle – 1 Einheit Produkt-Schnellreferenzkarte – 1 Einheit |
|
E-Gel™, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96 Agarose-Gele | |
E-Gel™ | |
Blue Light Base, UV Light Base, E-Gel™ iBase™, E-Gel™ Adaptor Base, E-Gel™ Go! Base | |
Horizontal | |
7,5 V (Stromversorgungskabel) |
E-Gel™ Imager | |
E-Gel™ 48 (13,5 cm x 10,8 cm), E-Gel™ (8 cm x 10 cm), E-Gel™ 96 (13,5 cm x 10,8 cm) | |
Kamera-Haubensatz für Imager | |
Molekulargewicht | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.