Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager iBase™ Light Diffuser
Verbessert die Qualität der Bildgebung von Gelen mit der E-Gel™ iBase™ Power Base, wenn sie auf die Blaulicht-Basis des E-Gel Imager oder des E-Gel Safe Imager™ gelegt werden.
Marke: Invitrogen™ 4473062
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beinhaltet: 1 E-Gel™ Imager iBase Light Diffuser
Beschreibung
Die Bildgebung von Gelen ohne den Lichtdiffusor kann zu Bildartefakten führen, die die Analyse der Ergebnisse beeinträchtigen. Dieses Ersatzteil ist im Lieferumfang des E-Gel Bildgebungssystems enthalten.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
1 E-Gel™ Imager iBase Light Diffuser Bei Raumtemperatur lagern |
|
E-Gel™ | |
Raumtemperatur |
E-Gel™ Imager | |
Lichtdiffusor für Imager |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.