Learn More
Lifirafenib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497556
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16497556 100 mg 100 Milligramm
16463667 50 mg -
16447658 10 mg 10 Milligramm
16410128 5 mg -
4 options
Artikelnummer. 16497556
Marke: Medchem Express HY18957
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lifirafenib (BGB-283) is a novel and potent Raf Kinase and EGFR inhibitor with IC50 values of 23 and 29 nM for recombinant BRafV600E and EGFR, respectively.
Lifirafenib (BGB-283) is a novel and potent Raf Kinase and EGFR inhibitor with IC50 values of 23 and 29 nM for recombinant BRafV600E and EGFR, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lifirafenib
CAS 1446090-79-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H17F3N4O3
Menge 100 mg
Synonym BGB-283
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (209.02 mM)
SMILES O=C1NC2=NC=CC(OC3=CC=C(O[C@@]4([H])[C@]5([H])[C@@H]4C6=NC7=CC=C(C(F)(F)F)C=C7N6)C5=C3)=C2CC1
Molekulargewicht (g/mol) 478.42
Formelmasse 478.42
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease