Learn More
Lignin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471159
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16471159 1 g 1 Gramm
1 options
Artikelnummer. 16471159
Marke: Medchem Express HY111830
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Lignin (Lignine) is a natural complex biopolymer with biodegradable and biocompatible. Lignin is the main component of plant cell walls and is a renewable aromatic polymer. Lignin has strongly antioxidant activity.
Lignin (Lignine) is a natural complex biopolymer with biodegradable and biocompatible. Lignin is the main component of plant cell walls and is a renewable aromatic polymer. Lignin has strongly antioxidant activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lignin
Farbe Coffee
CAS 9005-53-2
Physikalische Form Solid
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Synonym Lignine
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Menge 1 g
SMILES [Lignin]
Güte Research