Learn More
(±)-Limonen, TRC
Artikelnummer. 30138715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138715 5 g 5 Gramm
30136056 25 g 25 Gramm
17953845 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4617535G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138-86-3
Summenformel C10 H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Synonym Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, p-Mentha-1,8-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene, (±)-Dipentene, (±)-Limonene, (±)-α-Limonene, 1,8-p-Menthadiene, 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene, 1-Methyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene, 1-Methyl-4-isopropenylcyclohexene, 1-Methyl-p-isopropenyl-1-cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, 4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene, Cajeputen, Cajeputene, Cinen, Cinene, DL-Limonene, Dipenten, Dipentene, Eulimen, Flavor orange, Florasolv DPE, Goldflush II, Kautschin, Lemosol, Limonen, Limonene, NSC 21446, NSC 844, Nesol, Orange X, Orange flavor, PC 560, Roti-Histol, SF 001, dl-Limonene, α-Limonene
IUPAC-Name 1-Methyl-4-prop-1-en-2-Ylcyclohexen
SMILES CC(=C)C1CCC(=CC1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Limonene
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
Formelmasse 136.1252