missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Limonin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16423347
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16423347

Marke: Medchem Express HY17411

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Limonin is a triterpenoid enriched in citrus fruits, which has antivirus and antitumor ability.

Limonin is a triterpenoid enriched in citrus fruits, which has antivirus and antitumor ability.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Limonin
CAS 1180-71-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H30O8
Menge 50 mg
Synonym Limonoic acid 3,19:16,17 dilactone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 41.67 mg/mL (88.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1[C@@H]2[C@@]3(O2)[C@](CC[C@@]([C@@]4([C@@](CC(OC4)=O)([H])OC5(C)C)[C@@]5([H])CC6=O)([H])[C@]36C)(C)[C@H](C7=COC=C7)O1
Molekulargewicht (g/mol) 470.51
Formelmasse 470.51
Reinheit (%) 98.68%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt