Learn More
Limonin, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101492
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16423347
Marke: Medchem Express HY17411
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Limonin is a triterpenoid enriched in citrus fruits, which has antivirus and antitumor ability.
Limonin is a triterpenoid enriched in citrus fruits, which has antivirus and antitumor ability.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Limonin
CAS 1180-71-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H30O8
Menge 50 mg
Synonym Limonoic acid 3,19:16,17 dilactone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 41.67 mg/mL (88.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1[C@@H]2[C@@]3(O2)[C@](CC[C@@]([C@@]4([C@@](CC(OC4)=O)([H])OC5(C)C)[C@@]5([H])CC6=O)([H])[C@]36C)(C)[C@H](C7=COC=C7)O1
Molekulargewicht (g/mol) 470.51
Formelmasse 470.51
Reinheit (%) 98.68%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.