Learn More
LIN-28A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
Marke:  Novus Biologicals NBP1-49537SS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18785233
  • 185.00 € / 25 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LIN-28A Polyclonal specifically detects LIN-28A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Human, Mouse
Antisera
Polyclonal
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.