Learn More
LIN-28A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
185.00 € - 481.00 €
Spezifikation
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Form Antisera
Zielspezies Human, Mouse
Isotype IgG
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18785233
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-49537SS
185.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18777673
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-49537
0.1 mL
481.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
LIN-28A Polyclonal specifically detects LIN-28A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Antisera
IgG
Polyclonal
Human, Mouse
Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.