Learn More
Linalool, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427067
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427067 2500 mL 2500 Milliliter
11407067 100 mL 100 Milliliter
11417067 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14424.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154.253 g/mol
Linalool is used as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions. as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Linalool wird als Duftstoff in 60 – 80 % der parfümierten Hygieneprodukte und Reinigungsmittel, darunter Seifen, Waschmittel, Shampoos und Lotionen, verwendet. als Duftstoff in 60 – 80 % der parfümierten Hygieneprodukte und Reinigungsmittel, darunter Seifen, Waschmittel, Shampoos und Lotionen, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1.589 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Bei -4 °C lagern. An einem kühlen Ort lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-70-6
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.253
MDL-Nummer MFCD00008906
InChI-Schlüssel CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
PubChem CID 6549
ChEBI CHEBI:17580
IUPAC-Name 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linalool
Dichte 0.865
Siedepunkt 199°C to 200°C
Flammpunkt 76°C (168°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Brechungsindex 1.462
Menge 2500 mL
Beilstein 1721488
Merck Index 14,5495
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1.589g/L at 25°C).
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit