Learn More
Linalool, TRC
Artikelnummer. 17974815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17974815 100 g 100 Gramm
17913985 10 g 10 Gramm
17962965 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL465950100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-70-6
Summenformel C10 H18 O
Molekulargewicht (g/mol) 154.249
Synonym 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, (±)-Linalool, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, β-Linalool
IUPAC-Name 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Linalool
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
Formelmasse 154.136