Learn More
Linalylacetat, 95 %, synthetisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-153783 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10378080 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10490121 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10400131 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 10378080
Marke: Thermo Scientific Acros 232300050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 115-95-7 | C12H20O2 | 196.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-95-7
Summenformel C12H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.28
MDL-Nummer MFCD00008907
InChI-Schlüssel UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym linalyl acetate, linalool acetate, bergamiol, bergamol, linalol acetate, lynalyl acetate, licareol acetate, bergamot mint oil, acetic acid linalool ester, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol acetate
PubChem CID 8294
ChEBI CHEBI:78333
IUPAC-Name 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ylacetat
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)OC(=O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linalyl acetate
Namenshinweis 95%
Farbe Farblos
Dichte 0.9010g/mL
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2=CHCH2CH2C(CH3)(OOCCH3)CH=CH2
Brechungsindex 1.4490 to 1.452
Menge 5 mL
Merck Index 15, 5551
Relative Dichte 0.901
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,alcohol,ether,diethyl phthal,mineral oil,fixed oils
Formelmasse 196.28
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linalyl acetate, synthetic
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.