Learn More
Linalylacetat, TRC
Artikelnummer. 30132510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132510 5 g 5 Gramm
30010360 500 mg 500 Milligramm
30007112 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132510 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL2470455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-95-7
Summenformel C12 H20 O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.29
Synonym 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate (8CI,9CI), Linalool acetate (6CI), (±)-Linaloyl acetate, (±)-Linalyl acetate, 1,5-Dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl acetate, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, 3-Acetoxy-3,7-dimethyl-1,6-octadiene, Acetic acid linalool ester, Bergamiol, Bergamol, Bergamot mint oil, Linalyl acetate, NSC 2138, dl-Linalool acetate
IUPAC-Name 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ylacetat
SMILES CC(=CCCC(C)(OC(=O)C)C=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linalyl Acetate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Formelmasse 196.1463