Learn More
Lineare Alkylbenzolsulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337318 250 g 250 Gramm
11347318 1 kg 1 Kilogramm
11327318 3 x 1 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030574.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68584-22-5 | C18H30O3S | 326.495 g/mol
Dodecyl Benzene Sulfonic Acid can be used in all types of household, industrial and institutional cleaners including laundry, dishwash, carwash, hard surface and general purpose detergents. It can also be utilized as an intermediate in preparation of emulsifiers and wetting and foaming agents. Unneutralized compound is an effective surfactant in acidic products such as liquid bowl, aluminum and dairy cleaners. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharma synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68584-22-5
Summenformel C18H30O3S
Molekulargewicht (g/mol) 326.495
MDL-Nummer MFCD00147445
InChI-Schlüssel QJRVOJKLQNSNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-3-dodecyl benzenesulphonic acid, c10-c16 alkylbenzenesulfonic acid, 3-4-sulfophenyl dodecane, benzenesulfonic acid, 4-1-ethyldecyl, benzenesulfonic acid, c10-16-alkyl derivs., dsstox_cid_7923, 4-dodecan-3-yl benzenesulfonic acid, c10-c16 alkyl benzene sulfonic acid
PubChem CID 29249
IUPAC-Name 4-dodecan-3-ylbenzolsulfonsäure
SMILES CCCCCCCCCC(CC)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linear alkylbenzenesulfonic acid
Menge 250 g
UN-Nummer UN2586
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water. 300,000mg/L at 20°C .
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linear alkylbenzenesulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Linear alkylbenzenesulfonic acid