Learn More
Lineare Alkylbenzolsulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049882
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
3 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11337318 250 g 250 Gramm
11347318 1 kg 1 Kilogramm
11327318 3 x 1 kg 3 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11337318
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030574.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 68584-22-5 | C18H30O3S | 326.495 g/mol
Dodecyl Benzene Sulfonic Acid can be used in all types of household, industrial and institutional cleaners including laundry, dishwash, carwash, hard surface and general purpose detergents. It can also be utilized as an intermediate in preparation of emulsifiers and wetting and foaming agents. Unneutralized compound is an effective surfactant in acidic products such as liquid bowl, aluminum and dairy cleaners. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharma synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68584-22-5
Summenformel C18H30O3S
Molekulargewicht (g/mol) 326.495
MDL-Nummer MFCD00147445
InChI-Schlüssel QJRVOJKLQNSNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-3-dodecyl benzenesulphonic acid, c10-c16 alkylbenzenesulfonic acid, 3-4-sulfophenyl dodecane, benzenesulfonic acid, 4-1-ethyldecyl, benzenesulfonic acid, c10-16-alkyl derivs., dsstox_cid_7923, 4-dodecan-3-yl benzenesulfonic acid, c10-c16 alkyl benzene sulfonic acid
PubChem CID 29249
IUPAC-Name 4-dodecan-3-ylbenzolsulfonsäure
SMILES CCCCCCCCCC(CC)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linear alkylbenzenesulfonic acid
Menge 250 g
UN-Nummer UN2586
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water. 300,000mg/L at 20°C .
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linear alkylbenzenesulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Linear alkylbenzenesulfonic acid