Learn More
Kern Sohn Lined Wooden Box for Weights
Artikelnummer. 17381933
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
≤ 1 kg
≤ 10 kg
≤ 2 kg
≤ 200 g
≤ 5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
17381933 ≤ 200 g 1 Stück
17301943 ≤ 1 kg 1 Stück
17321943 ≤ 2 kg 1 Stück
17341943 ≤ 5 kg 1 Stück
17361943 ≤ 10 kg 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 17381933
Marke: Kern Sohn 315040100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wooden case for standard weight sets.
  • Wooden
  • For button/compact weight design
Spezifikation
Produkttyp Case
Klassifikation E1, E2, F1
Gehäusematerial Holz
Zur Verwendung mit (Geräte) Button/Compact Weights
Aufnahmevermögen ≤ 200 g