Learn More
Kern Sohn Lined Wooden Box for Weights
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
≤ 1 kg
≤ 10 kg
≤ 2 kg
≤ 200 g
≤ 5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wooden
- For button/compact weight design
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Case |
| Klassifikation | E1, E2, F1 |
| Gehäusematerial | Holz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Button/Compact Weights |
| Aufnahmevermögen | ≤ 200 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.