Learn More
Linomid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436909 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15436909 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65453.MA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ein Immunmodulator mit Antitumor-Eigenschaften
  • Hemmt die T-Zell-Apoptose in vivo und hemmt auch die Angiogenese bei Ratten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linomide
CAS 84088-42-6
Farbe Weiß
Summenformel C18H16N2O3
MDL-Nummer MFCD00866331
Menge 10 mg
Synonym linomide, roquinimex, roquinimexum latin, roquinimex usan:inn, ccris 7673, fcf 89, fcf-89, n-phenyl-n-methyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-quinoline-3-carboxamide, 1,2-dihydro-4-hydroxy-n,1-dimethyl-2-oxo-3-quinolinecarboxanilide, 4-hydroxy-n,1-dimethyl-2-oxo-n-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide
InChI-Schlüssel SGOOQMRIPALTEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=C(C1=O)C(=O)N(C)C3=CC=CC=C3)O
IUPAC-Name 4-Hydroxy-N,1-Dimethyl-2-Oxo-N-Phenylchinolin-3-Carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 308.337
PubChem CID 54676478
Formelmasse 308.33
Physikalische Form Fest