Learn More
Linuron, TRC
Artikelnummer. 30136204
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136204 1 g 1 Gramm
17918039 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136204 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4685001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 330-55-2
Summenformel C9 H10 Cl2 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 249.09
Synonym Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N-methoxy-N-methyl-, Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methyl- (6CI,7CI,8CI), N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methoxy-N-methylurea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methoxy-3-methylurea, 1-Methoxy-1-methyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl-1-methoxyurea, 3-(3',4'-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, Afalon, Afalon Dys. 450SC, Afalon inuron, Alfalon, Alfalone, Aphalon, Cephalon, Du Pont 326, Du Pont Herbicide 326, Galolin Mono, Herbicide 326, Linex, Linex (herbicide), Linurex, Linuron, Liron, Lorex, Lorox, Methoxydiuron, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-methoxy-N'-methylurea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-methyl-N'-methoxyurea, Sarclex, Sinuron
IUPAC-Name 3-(3,4-Dichlorphenyl)-1-Methoxy-1-methylharnstoff
SMILES CON(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Linuron
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10Cl2N2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
Formelmasse 248.0119
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.