missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LIPF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 25889-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The protein encoded by this gene has substantial phospholipase activity and may be involved in lipoprotein metabolism and vascular biology. This protein is designated a member of the TG lipase family by its sequence and characteristic lid region which provides substrate specificity for enzymes of the TG lipase family.Spezifikation
| LIPF | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| LIPF | |
| Gastric lipase, Gastric triacylglycerol lipase, GL, HGL, HLAL, lipase, gastric, LIPF | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 8513 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.2 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| P07098 | |
| LIPF | |
| LIPF Fusion Protein Ag23149 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur