missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LIPF Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | LIPF |
|---|---|
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16844445
|
Proteintech
25889-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16834445
|
Proteintech
25889-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene has substantial phospholipase activity and may be involved in lipoprotein metabolism and vascular biology. This protein is designated a member of the TG lipase family by its sequence and characteristic lid region which provides substrate specificity for enzymes of the TG lipase family.Spezifikation
| LIPF | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P07098 | |
| 8513 | |
| LIPF Fusion Protein Ag23149 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| LIPF |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Gastric lipase, Gastric triacylglycerol lipase, GL, HGL, HLAL, lipase, gastric, LIPF | |
| LIPF | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts