missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lipoprotein Lipase/LPL Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-58366
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lipoprotein Lipase/LPL Polyclonal specifically detects Lipoprotein Lipase/LPL in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| Lipoprotein Lipase/LPL | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml | |
| EC 3.1.1, HDLCQ11, LIPDEC 3.1.1.34, lipoprotein lipase | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| LPL | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DQRRDFIDIESKFALRTPEDTAEDTCHLIPGVAESVATCHFNHSSKTFMVIHGWTVTGMYESWVPKLVAALYKREPDSNVIVVDWLSRAQEHYPVSAGYTKLVGQDVARFINWMEEEFNYPLD | |
| 100 μL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 4023 | |
| Human | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur