missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lipoprotein Lipase/LPL Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
302.00 € - 529.00 €
Spezifikation
| Antigen | Lipoprotein Lipase/LPL |
|---|---|
| Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18296594
|
Novus Biologicals
NBP2-58366 |
100 μL |
529.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18639536
|
Novus Biologicals
NBP2-58366-25ul |
25 μL |
302.00 €
25 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Lipoprotein Lipase/LPL Polyclonal specifically detects Lipoprotein Lipase/LPL in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spezifikation
| Lipoprotein Lipase/LPL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| EC 3.1.1, HDLCQ11, LIPDEC 3.1.1.34, lipoprotein lipase | |
| LPL | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| 4023 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DQRRDFIDIESKFALRTPEDTAEDTCHLIPGVAESVATCHFNHSSKTFMVIHGWTVTGMYESWVPKLVAALYKREPDSNVIVVDWLSRAQEHYPVSAGYTKLVGQDVARFINWMEEEFNYPLD | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts