Learn More
Liproxstatin-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485956 100 mg -
16481507 50 mg 50 Milligramm
16458017 5 mg -
16415308 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485956 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12726
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).
Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Liproxstatin-1
CAS 950455-15-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H21ClN4
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (90.95 mM)
SMILES ClC1=CC(CNC2=NC3=CC=CC=C3NC24CCNCC4)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 340.85
Formelmasse 340.85
Reinheit (%) 97.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid